Learn More
Naftifine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Naftifine hydrochloride is an antibiotic. Naftifine hydrochloride has antifungal activity against dermatophytes, aspergilli, Sporothrix schenckii, and yeasts of the genus Candida. Naftifine hydrochloride can be used for the research of superficial dermatomycoses inhibition.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Naftifine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 65473-14-5 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H22ClN |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (308.78 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (77.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C/C=C/C1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C23.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only