Learn More
Naftopidil hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15435519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435519 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15435519 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63249.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
An alpha1-adrenoceptor antagonist
An alpha1-adrenoceptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1164469-60-6
Formula molecolare C24H29ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 428.957
Numero MDL MFCD09971016
InChI Key VQAAEWMEVIOHTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naftopidil hydrochloride, opera_id_518, 1-4-2-methoxyphenyl piperazin-1-yl-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol hydrochloride, 4-2-methoxyphenyl-?-1-naphthalenyloxy methyl-1-piperazineethanol hydrochloride
PubChem CID 6603044
IUPAC Name 1-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CC(COC3=CC=CC4=CC=CC=C43)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Naftopidil hydrochloride
Punto di fusione 116°C to 118°C
Colore White
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO; Also soluble in ethanol; Insoluble in water.
Peso formulazione 428.96
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder