Learn More
NAG Antibody [Alexa Fluor™ 405], R&D Systems™
Codice prodotto. 30762580 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30762580 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30762580 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346939AF405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAG Polyclonal antibody specifically detects NAG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NAG
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene DKFZp586G1219, EC 1.1.1.94, EC 1.2.1.59, FLJ40407, NAG/BC035112 fusion, NAG/FAM49A fusion, NAGneuroblastoma-amplified protein, neuroblastoma amplified sequence, Neuroblastoma-amplified gene protein, neuroblastoma-amplified sequence
Specie ospite Rabbit
Immunogeno neuroblastoma amplified sequence. (Uniprot# A2RRP1)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51594
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus