Learn More
NAIF1 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18621197 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621197 50 μg 50µL
18686606 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18621197 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP30619750ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
NAIF1 Polyclonal specifically detects NAIF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NAIF1
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formulazione PBS, pH7.0
Alias gene bA379C10.2, C9orf90RP11-379C10.2, chromosome 9 open reading frame 90, DKFZp762G199, nuclear apoptosis inducing factor 1, nuclear apoptosis-inducing factor 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NAIF1 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 203245
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus