Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Clear Plastic PVC Metric Tubing
I tubi metrici in PVC Nalgene 180 garantiscono una tenuta perfetta grazie ai raccordi metrici prodotti con resine di altissimo livello e ai plastificanti speciali.
17.91€ - 18.36€
Specifica
Product Type | Flexible Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | Materiale di grado alimentare conforme alle norme USP VI e USDA. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PVC |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10192251
|
Thermo Scientific™
8001-0102 |
1 mm | 2 mm | 100 psig at 73°F (23°C), 50 psig at 125°F (52°C) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10040621
|
Thermo Scientific™
8001-0204 |
2 mm | 4 mm | 50 psig at 125°F (52°C) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
I tubi in plastica PVC trasparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 garantiscono una tenuta perfetta con i raccordi metrici. Prodotti con resine di altissimo livello e plastificanti speciali. Disponibilità di formati metrici reali, con etichette e contrassegni che facilitano il taglio, ad eccezione dei modelli indicati.
Caratteristiche:- tubi trasparenti, autoclavabili, di qualità da laboratorio che determinano lo standard in termini di purezza e qualità, grazie alle resine e ai plastificanti di altissimo livello
- Resistenti all'indurimento e alla decolorazione, oltre che a una vasta gamma di sostanze chimiche — stabilità dimensionale
- Eccellenti per una vasta gamma di piccole applicazioni da banco, questi tubi sono trasparenti, atossici e anticontaminazione
- Marcatura con diametro interno e conformità alle normative, intervalli regolari per facilità di identificazione e misurazione (i nn. di cat. 8001-0102, -0204, -0305 e -0406 non sono marcati)
Informazioni per l'ordinazione:
in confezioni da 25 m (10 m per i tre formati maggiori)
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
Specifica
Flexible Tubing | |
Autoclavable | |
Clear | |
Bend Radius 4xOD | |
71°C |
Materiale di grado alimentare conforme alle norme USP VI e USDA. | |
PVC | |
Durometer 60(A) | |
160°F |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Avvertenza: non indicato per uso medico. I tubi in PVC Nalgene 180 e 980 contengono DEHP ftalato (di-2-etilesilftalato), un plastificante comunemente utilizzato. L'Environmental Agency della California ha rilevato che questa sostanza chimica causa il cancro o la tossicità riproduttiva.