Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Clear Plastic PVC Tubing
Perform a range of non-medical applications with this 180 clear plastic PVC tubing, which resists hardening and discoloration.
17.28€ - 65.32€
Specifica
Materiale PVC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Overall Length (English) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema imperiale) interno Diametro (sistema imperiale) esterno Overall Length (English) Prezzo Quantità e disponibilità  
10471103
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8000-0006
3/32 pollici 5/32 in. 50 ft. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11364645
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
8000-1090
5/16 in. 7/16 in. 50 ft. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Perform a range of non-medical applications with Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Clear Plastic PVC Tubing, which resists hardening and discoloration from a wide range of chemicals. Manufactured from the highest-grade resins and special plasticizers, this tubing is available in 50, 100, 250 and 500' cases. Meets Food Additives Amendment of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act; also USDA and U.S. Pharmacopeia Class VI requirements for plastic materials.
  • Lab-grade, autoclavable clear tubing sets the standard for purity and quality, made from highest-grade resins and plasticizers
  • Resists hardening and discoloration from a wide range of chemicals - demonstrates dimensional stability
  • Equivalent to Tygon™ R-3603 tubing
  • Marked with I.D. and regulatory compliance as well as at 12 in. intervals for easy identification and measurement (except as noted below)
  • Durometer hardness is Shore A, 55
  • Autoclavable/Transparent
Note: The following sizes are not printed: 8000-0002, -0004, -0006, -0010, -0025, -1090
Specifica
Specifica
PVC
Documenti
Product Certifications
Not intended for medical use. Nalgene 180 and 980 PVC tubing contain DEHP [Bis (2-ethylhexyl)] phthalate, a commonly used plasticizer. It is known to the state of California Environmental Agency that this chemical causes cancer or reproductive toxicity.