Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Clear Plastic PVC Vacuum Tubing
Tubo per vuoto Nalgene 180, pratico ed efficiente con parete spessa in PVC resistente al vuoto completo (29.9inHg, 760 mmHg) a temperatura ambiente.
Marca:  Thermo Scientific™ 8000-1145
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.88000kg
Codice prodotto. 10005721
  • 63.30€ / 3m
Spedizione stimata
07-02-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
Il materiale è di grado alimentare e conforme ai regolamenti USP VI e USDA.
10 ft.
0.64 cm
1 piece of tubing 10 ft in length
PVC
3.05 m
54 psig at 73°F (23°C), 27psig at 125°F (52°C)
Videos
Documenti
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Nota:
non indicato per uso medico. I tubi in PVC Nalgene 180 e 980 contengono DEHP ftalato (di-2-etilesilftalato), un plastificante comunemente utilizzato. L'Envirnmental Agency della California ha rilevato che questa sostanza chimica causa il cancro o la tossicità riproduttiva.