Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack
Codice prodotto. 10791401
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
7.7 x 16.1 x 14.5 in. (19.6 x 41 x 37 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10791401 7.7 x 16.1 x 14.5 in. (19.6 x 41 x 37 cm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10791401 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 10010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    199.25€ / pezzi 1
    Risparmia 37.75€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Securely hold three Imhoff cones with this durable and transparent settling cone rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
Securely hold three Imhoff cones with the durable and transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
Features:
  • Transparent; easily see level of contents
  • Can also be used to hold 500 and 1000mL Nalgene separatory funnels (Cat. Nos. 4300 and 4301) for glass separatory funnels
Settling Cone Graduation Intervals
  • 0-1mL: 0.1mL
  • 1-10mL: 0.5mL
  • 10-20mL: 1mL
  • 20-40mL: 2mL
  • 40-100mL: 10mL
  • 100-500mL: 50mL
  • 500-1000mL: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Imhoff Cone Rack
Materiale Acrylic
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Tipo Imhoff Settling Cone
Dimensioni (L x P x A) 7.7 x 16.1 x 14.5 in. (19.6 x 41 x 37 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 41 cm
Altezza (sistema imperiale) 14.5 in.
Altezza (sistema metrico) 37 cm