Learn More
Thermo Scientific™ Distributore acrilico di pellicola Nalgene™ Parafilm™
Codice prodotto. 10547292
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Parafilm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10547292 Parafilm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10547292 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 58330001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    123.00€ / pezzi 1
    Risparmia 7.00€
    5% Sconto
In stock
Securely hold rolls for easy dispensing with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Parafilm™ Dispenser.
Securely hold rolls for easy dispensing with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Parafilm™ Dispenser. This acrylic dispenser can hold one box of 4 in. film or two boxes of 2 in. film. A channeled front allows for cutting Parafilm.
Ordering Information:
Storage for blade is included but blade is not included.
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) D.O., 152 × 121 × 152 mm
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Larghezza (sistema metrico) 121 mm
Altezza (sistema metrico) 152 mm
Capacità Parafilm
Descrizione Distributore acrilico di pellicola parafilm
Quantità 1 Ea.