Learn More
Thermo Scientific™ Contenitore per scatole di pipette in acrilico Nalgene™
Codice prodotto. 10556161
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
10556161 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10556161 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 58100004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    378.00€ / pezzi 1
    Risparmia 31.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Store bags, boxes, pipet canisters or 1 to 100mL individually-wrapped serological pipets.
Angled Pipet Holder prevents pipets from sliding out. Accommodates bags, boxes, pipet canisters or 1 - 100mL individually-wrapped serological pipets.
  • Clear acrylic organizers allow you to view their contents easily and keep your small lab items neatly organized and within reach
  • Can withstand brief exposure to dilute acids, and bases—Alcohols, organic solvents and strong acids may cause immediate damage
Please recycle the corrugate cartons and any LDPE bags your Nalgene products are delivered in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Porta-pipette inclinato
Capacità Serological Pipets (1 to 100 mL)
Materiale Acrilico
Posizioni 4
Forma Rettangolare
N. per custodia 1
Quantità Case of 1
Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 16.4 x 11.5 pollici (8.9 x 41.6 x 29.2 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 16.4 in.
Altezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Product Type Pipet Box Holder
Altezza (sistema metrico) 29.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 41.6 cm