Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti per filtri analitici Nalgene™
Questi imbuti economici, sterili e monouso, consentono di effettuare test microbiologici e analisi di controllo qualità di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti.
Marca:  Thermo Scientific™ 145-2020
168.67 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50200kg
Codice prodotto. 10102261
  • 253.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli imbuti filtranti per test analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ economici, sterili e monouso consentono di effettuare test di controllo qualità microbiologici e analisi di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti. L'imbuto che si spreme e si torce si rimuove facilmente per recuperare la membrana in nitrato di cellulosa.
Features:
  • High impact polystyrene collars are rugged for reliable performance
  • Preassembled, sterile, individually are bagged to ensure sample integrity
  • Adapters accommodate No. 8 stoppers for use with 0.5 in. hole in vacuum manifolds or filter flasks
  • 47mm diameter cellulose nitrate membrane is certified for water quality work
  • 250mL sizes are useful when testing beverages that may foam
  • Cat. No. 147-0045 features gray membrane that turns black when wet, making it easier to detect and count growing colonies
Note: Designed for single use only
Includes: Six funnel adapters with each case
Specifica
Specifica
Soddisfa i requisiti dei metodi standard APHA e i requisiti EPA per le analisi di qualità dell'acqua.
Nitrato di cellulosa
Bianco
50
250 ml
Filter Manifold, Filtering Flask
0.2 µm
50
Filter Funnel
47 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.