Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti per filtri analitici Nalgene™
Questi imbuti economici, sterili e monouso, consentono di effettuare test microbiologici e analisi di controllo qualità di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti.
Marca:  Thermo Scientific™ 140-4045
64.23 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.94500kg
Codice prodotto. 10539051
  • 96.35€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Gli imbuti filtranti per test analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ economici, sterili e monouso consentono di effettuare test di controllo qualità microbiologici e analisi di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti. L'imbuto che si spreme e si torce si rimuove facilmente per recuperare la membrana in nitrato di cellulosa.
Features:
  • High impact polystyrene collars are rugged for reliable performance
  • Preassembled, sterile, individually are bagged to ensure sample integrity
  • Adapters accommodate No. 8 stoppers for use with 0.5 in. hole in vacuum manifolds or filter flasks
  • 47mm diameter cellulose nitrate membrane is certified for water quality work
  • 250mL sizes are useful when testing beverages that may foam
  • Cat. No. 147-0045 features gray membrane that turns black when wet, making it easier to detect and count growing colonies
Note: Designed for single use only
Includes: Six funnel adapters with each case
Specifica
Specifica
Membrane conforms to APHA Standard Methods, 16th ed., Section 909A, B, C. Meets EPA requirements for water quality work.
Filter Manifold, Filtering Flask
0.45 μm
72
Filter Funnel
47 mm
Dia.: 47mm; Pore: 0.45μm; White with gray grid
Cellulose Nitrate
White with Gray Grid
12
150 mL
47 mm
Offerte speciali
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.