Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti per filtri analitici Nalgene™
Questi imbuti economici, sterili e monouso, consentono di effettuare test microbiologici e analisi di controllo qualità di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti.
Marca: Thermo Scientific™ 145-0045
226.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.98900kg
Descrizione
Gli imbuti filtranti per test analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ economici, sterili e monouso consentono di effettuare test di controllo qualità microbiologici e analisi di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti. L'imbuto che si spreme e si torce si rimuove facilmente per recuperare la membrana in nitrato di cellulosa.
- Tutti i puntali sterili in rack sono termosigillati e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR, endotossine e DNA
- Tutti i puntali in rack non sterili o sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
- Inserti Flush Fit con montaggio a filo del rack, per agevolare i pipettaggi multicanale
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio Sure Stack impedisce lo slittamento dei rack quando vengono impilati e trasportati nel laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di numero di parte Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali e conferire stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione del prodotto da residui
- Apertura per le dita che consente di accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Specifica
100 ml | |
Bianco con griglia nera | |
Filter Manifold, Filtering Flask | |
50 Pk. | |
Nitrato di cellulosa |
Soddisfa i requisiti dei metodi standard APHA e i requisiti EPA per le analisi di qualità dell'acqua. | |
47 mm | |
0.45 µm | |
Imbuti filtranti |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.