Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti per filtri analitici Nalgene™
Questi imbuti economici, sterili e monouso, consentono di effettuare test microbiologici e analisi di controllo qualità di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti.
Marca: Thermo Scientific™ 145-0020
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.98000kg
Descrizione
Gli imbuti filtranti per test analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ economici, sterili e monouso consentono di effettuare test di controllo qualità microbiologici e analisi di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti. L'imbuto che si spreme e si torce si rimuove facilmente per recuperare la membrana in nitrato di cellulosa.
Features:- High impact polystyrene collars are rugged for reliable performance
- Preassembled, sterile, individually are bagged to ensure sample integrity
- Adapters accommodate No. 8 stoppers for use with 0.5 in. hole in vacuum manifolds or filter flasks
- 47mm diameter cellulose nitrate membrane is certified for water quality work
- 250mL sizes are useful when testing beverages that may foam
- Cat. No. 147-0045 features gray membrane that turns black when wet, making it easier to detect and count growing colonies
Includes: Six funnel adapters with each case
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.