Learn More
Thermo Scientific™ Chiusure a setto sterilizzabili in autoclave Nalgene™, misura 38-430
Descrizione
Enable aseptic injection of reagent or sample withdrawal without compromising sterility or integrity of contents with Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Septum Closure, suitable for use with any bottle or container with 38-430 neck, including Nalgene culture vessels.
- Use with 18-gauge or smaller needles
- Polypropylene closure with thermoplastic elastomer septum
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Descrizione | Chiusure a setto sterilizzabili in autoclave |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 12 |
| Quantità | Each |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | S2 mm |
| Finitura collo | 38-430 |
| Bocca | Threaded |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconi Nalgene con imboccatura filettata 38-430. |
| Vedi altri risultati |