Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti in polipropilene in due parti Nalgene™ Büchner
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10701411
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore unitSize
10701411 358 ml 93 mm Pezzo
10657711 83 ml 59 mm Pezzo
10525492 186 ml 76 mm Pezzo
10711411 919 ml 130 mm Pezzo
10186350 2.91 l 172 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10701411 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 42800900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    24.35€ / pezzi 1
    Risparmia 2.65€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti non si scheggiano, incrinano o rompono.
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti autoclavabili non si scheggiano, incrinano o rompono.
  • Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
  • All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 93 mm
Capacità (sistema metrico) 358 ml
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Funnel Buchner PP 90mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 90 mm
Quantità 1/Pk.; 4/Cs.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.