Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti in polipropilene in due parti Nalgene™ Büchner
Codice prodotto. 10711411
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
10711411 919 ml 130 mm Pezzo
10657711 83 ml 59 mm Pezzo
10525492 186 ml 76 mm Pezzo
10701411 358 ml 93 mm Pezzo
10186350 2.91 l 172 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10711411 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 42801100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.15€
    35.25€ / pezzi 1
    Risparmia 6.90€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti non si scheggiano, incrinano o rompono.
Gli imbuti Thermo Scientific™ Nalgene™ Büchner in polipropilene, leggeri e durevoli, sono separabili in due pezzi per agevolarne la pulizia. Questi imbuti autoclavabili non si scheggiano, incrinano o rompono.
  • Sturdy funnels consist of cup and funnel with perforated plate for easy cleaning and good chemical resistance
  • All sizes are made entirely of polypropylene and are autoclavable to 135°C (275°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 130 mm
Capacità (sistema metrico) 919 ml
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Autoclavabile Autoclavable
Descrizione Funnel Buchner PP 110mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 93 mm
Quantità 1/Pk.; 4/Cs.