Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers
Codice prodotto. 10712951
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5.5 L
19 L
57 l
Diametro (sistema metrico) esterno:
22 cm
28 cm
34 cm
Altezza (sistema metrico):
28 cm
43 cm
74 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10712951 19 L 28 cm 43 cm Pezzo
10556551 5.5 L 22 cm 28 cm Pezzo
10481022 57 l 34 cm 74 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712951 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    384.01€ / pezzi 1
    Risparmia 25.99€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conduct secondary containment of biohazardous waste with these biohazardous waste containers, which feature convenient one-step sterilization and enable one-handed disposal of materials.
Conduct secondary containment of biohazardous waste with Thermo Scientific™ Nalgene™ Biohazardous Waste Containers, which feature convenient one-step sterilization—no need to remove the bag. A port opening in the cover allows for one-handed disposal of materials, limiting exposure to infectious waste. The containers hold standard sized autoclave bags (not included).
Features:
  • Will not rust, dent or puncture like other materials
  • Complies with U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens
  • Autoclavable/Biohazard
  • Symbol printed in English and Spanish
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5 gal.
Certificazione/Conformità U.S. OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030
Descrizione Waste Container Biohazardous PP 5 gallon
Diametro (sistema imperiale) esterno 11 in.
Capacità (sistema metrico) 19 L
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Tipo Waste Container Biohazardous
Altezza (sistema imperiale) 17 in.
Altezza (sistema metrico) 43 cm
N. per custodia 1
N. per confezione 1
Diametro (sistema metrico) esterno 28 cm