Learn More
Thermo Scientific™ Cestino BioTransport Nalgene™
Codice prodotto. 10340301
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Policarbonato (PC)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10340301 Policarbonato (PC) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Per evitare l'esposizione a materiali a rischio biologico a causa di fuoriuscite accidentali nella custodia di trasporto, autoclavare e provvedere allo smaltimento della custodia e del relativo contenuto senza aprire i morsetti.
Codice prodotto. 10340301 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 71350001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    101.25€ / pezzi 1
    Risparmia 18.75€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per evitare l'esposizione a materiali a rischio biologico a causa di fuoriuscite accidentali nella custodia di trasporto, autoclavare e provvedere allo smaltimento della custodia e del relativo contenuto senza aprire i morsetti.
Comoda visualizzazione del contenuto grazie al vettore Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport.
Trasporto dei rack con provette o porta-campioni contenenti materiali potenzialmente infetti utilizzando la custodia per il trasporto Thermo Scientific™ Nalgene™ BioTransport Carrier, che offre un'eccellente visibilità del contenuto.
  • Custodia per il trasporto in solido policarbonato resistente agli urti
  • Facile da maneggiare, con maniglie sagomate
  • Guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
  • Appositi morsetti utilizzati per garantire la corretta chiusura ed evitare eventuali fuoriuscite
  • Manico in acciaio inox disponibile separatamente (7136-0001)
  • Per fuoriuscite accidentali all'interno della custodia, autoclavare con i morsetti chiusi
Per evitare l'esposizione a materiali a rischio biologico a causa di fuoriuscite accidentali nella custodia di trasporto, autoclavare e provvedere allo smaltimento della custodia e del relativo contenuto senza aprire i morsetti.
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme allo standard OSHA 29 CFR Part 1910.1030 per l'uso come dispositivo di protezione dai patogeni a trasmissione ematica
Descrizione Cestino BioTransport
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Policarbonato (PC)
N. per custodia 4
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 14.5 x 7.3 x 6.687 pollici (36.8 x 18.4 x 17.0 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 36.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Altezza (sistema imperiale) 6.687 in.
Product Type BioTransport Carrier
Altezza (sistema metrico) 17.0 cm
Larghezza (sistema metrico) 18.4 cm