Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Carboy Replacement Screw Closures and Gaskets
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10244451
Cambia vista
Click to view available options
Finitura collo:
100-400
120-400
53B
83B
Materiale:
HDPE
Polipropilene (PP)
Polypropylene
Silicone
TPE
Product Type:
Screw Cap
Screw Cap with Strap
Screw Closure and Gasket
Sealing Gasket
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Finitura collo Materiale Product Type unitSize
10244451 100-400 Polipropilene (PP) Screw Cap pezzi 12
10632102 120-400 Polypropylene Screw Cap pezzi 12
10789031 53B HDPE Screw Cap with Strap pezzi 10
10652292 53B Polipropilene (PP) Screw Cap pezzi 12
10254451 53B HDPE Screw Closure and Gasket pezzi 12
10376081 53B TPE Sealing Gasket pezzi 12
10525571 83B Polipropilene (PP) Screw Cap pezzi 2
10700333 83B TPE Sealing Gasket pezzi 5
10152351 83B HDPE Screw Cap pezzi 2
10214451 83B Silicone Screw Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10244451 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 7121501000
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per garantire un sistema a tenuta ermetica si possono utilizzare chiusure a vite e guarnizioni di ricambio Thermo Scientific™ Nalgene™.
Garanzia di tenuta ermetica con le chiusure a vite e le guarnizioni sostitutive su misura per le damigiane Thermo Scientific™ Nalgene™.
  • Made to fit Nalgene Carboys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Descrizione Chiusura di ricambio
Materiale Polipropilene (PP)
N. per custodia 12
Finitura collo 100-400
Bocca Narrow, Wide
Forma Rotondo
Product Type Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nalgene wider-mouth bottles
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm, dopo essere stati riempiti con acqua e, capovolti, aver resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.