Learn More
Thermo Scientific™ Fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Nalgene™ con tappo
Descrizione
Più leggere del vetro, le fiasche volumetriche in copolimero di polipropilene di classe B Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo offrono un'eccellente resistenza chimica e sono calibrate per riempimento e per erogazione a 20 °C (68 °F).
- resistente agli urti, eccellente resistenza chimica per anni di utilizzo affidabile in laboratorio
- Calibrazione manuale individuale, linea di graduazione colorata permanente e punto di marcatura ovale per facilitare la lettura dei livelli dei fluidi
- Nessun menisco che possa generare confusione nelle letture
- Il formato da 200 ml presenta una linea aggiuntiva al livello di 203 ml per le determinazioni BOD e OD
- Conforme alle tolleranze ASTM E288 e ISO 384 classe B per garantire qualità e affidabilità uniformi
- Autoclavabile/a tenuta ermetica†/con graduazioni
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 3.38 once |
| Certificazione/Conformità | Conforme alle tolleranze ASTM E288 e ISO 384 Classe B relative a qualità e affidabilità uniformi |
| Descrizione | Fiasche volumetriche, PPCO, con tappi a vite, 100 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.24 pollici |
| Altezza (sistema metrico) | 18.4 cm |
| Limite di errore | ±0.16 ml |
| N. per custodia | 12 |
| N. per confezione | 1 |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione. Avvertenza: autoclavabili, sebbene l'autoclavaggio possa influire sulla precisione. Prima dell'autoclavaggio, rimuovere la chiusura e posizionarla sulla parte superiore senza impegnare la filettatura. † La dicitura a tenuta si applica ai prodotti Thermo Scientific Nalgene che soddisfino i seguenti criteri: a) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti di dimensioni inferiori a 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza fuoriuscite; b) sistemi di chiusura di flaconi/fiasche/imbuti maggiori di 100 mm che, capovolti dopo il riempimento con acqua, resistono per 15 minuti senza fuoriuscite. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.