Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Bio Tank Closure with Mixer Support Assembly
Codice prodotto. 10325751
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
152.3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10325751 152.3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10325751 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 26510200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    850.00€ / pezzi 1
    Risparmia 70.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Enable overhead mixing in a closed system with this unique flange assembly that can be used with all sizes of Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Tanks.
Enable overhead mixing in a closed system with this unique, sanitary flange assembly. Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome Bio Tank Closure with Mixer Support Assembly is for use with all sizes of Nalgene™ Closed-Dome Bio Tanks. Nalgene™ Biotech Mixer is not included.
Features:
  • 6 in. (15.2cm) polypropylene screw closure with 2 in. (5.1cm) sanitary ferrule welded in the center
  • 2 in. (5.1cm) silicone gasket and PDVF True Union clamp
  • Autoclavable
Compatible with:
Use with Nalgene Closed-Dome Tanks (Series 2650)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Closed dome tank closure w/support assembly
Dimensione chiusura 152.3 mm
Tipo Bio Tank
Materiale Polypropylene, PVDF, Silicone
N. per custodia 1
N. per confezione 1
Periodo di garanzia limitato:
Soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna:
Eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.