Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Colored Polypropylene Closures: Bulk Pack
Eliminate spills with these one-piece, colored, polypropylene closures, which fit narrow-mouth 4mL bottles.
456.00€ - 584.00€
Specifica
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 13-415 mm
Diametro (sistema metrico) 16 mm (Outer)
Product Type Closure
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10272333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362150-6130
Blue
490.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10630524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362150-0130
Natural
456.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10314103
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362150-4130
Green
490.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10232573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362150-1130
White
584.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10531655
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362150-7130
Amber
584.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10100373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362150-5130
Red
490.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Eliminate spills with Thermo Scientific™ Nalgene™ Colored Polypropylene Closures. These one-piece, linerless closures fit Nalgene™ narrow-mouth 4mL bottles. They feature an integrally molded seal ring and a well-defined closure knurl that makes gripping and capping easy.
Features:
  • Reduce chance of cross contamination
  • Protect contents from UV light when used with opaque bottles
  • Available in Opaque white, amber, green, red and blue for color coding
Ordering Information:
Case of 2,000.
A sample product certificate providing Cytotoxicity, USP Class VI, FDA Compliance—21 CFR and other regulatory compliance information is available or can be requested from our Certificates of Compliance Database
Specifica
Specifica
Unlined
13-415 mm
Closure
0.315 in.
Nalgene Colored Closures
Polypropylene
2000
Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Closures meet FDA CFR21 177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Meet the requirements of light-resistant containers per USP latest edition when used with opaque bottles.
Narrow
Polypropylene
16 mm (Outer)
Nalgene narrow-mouth 4mL bottles
8 mm
8 mm
2,000
Bulk
Yes
Round
Documenti
Product Certifications
Note:
Not for use on hot plates