Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Conical-Bottom Polystyrene Centrifuge Bottle
Codice prodotto. 10594821
Cambia vista
Click to view available options
Capacità nominale:
175 mL
Forza max:
5800 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità nominale Forza max Dimensione della confezione
10594821 175 mL 5800 x g pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10594821 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31450175
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily visualize samples through the transparent polystyrene of this bottle for low-speed, large-volume cell harvesting, pelleting and protein purification.
Easily visualize samples through the transparent polystyrene of the Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile Conical-Bottom Centrifuge Bottle, an economical and disposable solution for low-speed, large-volume cell harvesting, pelleting and protein purification. Well suited for sterile cell cuture applications these conical-bottom centrifuge bottles are the perfect fit with Thermo Scientific™ Fiberlite™ carbon fiber rotors. Bottles are individually wrapped and ready to use.
For use in low-speed refrigerated or non-refrigerated centrifuges up to 5800 ×g.
  • Gamma-radiation sterilized and individually wrapped
  • Molded-in graduations to assist with volume measurements
  • For proper performance, bottles must be filled to at least 80% of total capacity
Requires:
Must be used with Nalgene adapter for conical-bottom centrifuge bottles (DS3126-0175).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 175 mL
Colore Clear
Descrizione Sterile Polystyrene Conical-Bottom Bottle with HDPE Closure
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 135.6 mm
N. per custodia 48
N. per confezione 12
Sterilità Sterile
Capacità nominale 175 mL
Graduated Yes
Forza max 5800 x g
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 61.5 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 5.91 oz.
Forma Conical
Monouso Single-use
Product Type Centrifuge Bottle