Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Codice prodotto. 12874372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 and 1.5 mL Vials
2 mL Vials
5 mL Vials
Capacità del criotubo:
25
81
100
Quantità:
1/Cs.
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 25
pezzi 40
pezzi 81
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Capacità del criotubo Quantità Dimensione della confezione
12874372 1 and 1.5 mL Vials 100 10/Cs. pezzi 10
13477649 5 mL Vials 81 1/Cs. pezzi 81
12745918 2 mL Vials 25 80/Cs. pezzi 25
13497649 2 mL Vials 81 40/Cs. pezzi 40
13487649 2 mL Vials 81 20/Cs. pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12874372 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CS509X24
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard.
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard. Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems fit in Thermo Scientific stainless-steel, ultra-low temperature freezer racks.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryogenic Storage Box
Capacità (sistema imperiale) 5.29 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus
Altezza (sistema imperiale) esterno 2 in.
Capacità del criotubo 100
Capacità 1 and 1.5 mL Vials
Quantità 10/Cs.