Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Codice prodotto. 13487649 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1 and 1.5 mL Vials
2 mL Vials
5 mL Vials
Capacità del criotubo:
25
81
100
Quantità:
1/Cs.
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
80/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 25
pezzi 40
pezzi 81
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Capacità del criotubo Quantità unitSize
13487649 2 mL Vials 81 20/Cs. pezzi 20
13477649 5 mL Vials 81 1/Cs. pezzi 81
12874372 1 and 1.5 mL Vials 100 10/Cs. pezzi 10
12745918 2 mL Vials 25 80/Cs. pezzi 25
13497649 2 mL Vials 81 40/Cs. pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13487649 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CS509X5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    380.00€ / pezzi 20
    Risparmia 18.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard.
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard. Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems fit in Thermo Scientific stainless-steel, ultra-low temperature freezer racks.
  • La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cryogenic Storage Box
Capacità (sistema imperiale) 7.06 cu. ft.
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cyrogenic Freezer
Altezza (sistema imperiale) esterno 2 in.
Capacità del criotubo 81
Capacità 2 mL Vials
Quantità 20/Cs.