Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi automatizzati monouso in polipropilene Nalgene™
Codice prodotto. 10373582
Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Convoluted
Piatto
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma del fondo Sterilità unitSize
10373582 Convoluted Sterile pezzi 40
10466392 Piatto Non sterile pezzi 40
10723363 Piatto Sterili pezzi 40
10039511 Convoluted Non-sterile pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10373582 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 12002301
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene è possibile aumentare l'automazione e l'efficienza delle analisi, disponibili in un formato compatibile con micropiastre standard da 300 ml.
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ è possibile ottimizzare i tempi degli operatori e l'efficienza delle analisi. Grazie al formato standard della micropiastra con volume di 300 ml e al design convoluto il volume morto è ridotto al minimo, mentre i deflettori riducono gli schizzi. La versione a fondo piatto è stata progettata per soddisfare un'ampia varietà di esigenze di analisi manuali e automatizzate.
  • Convoluted bottom design is most effective with a 96-well format.
  • Flat Bottom design can be used with single, six-, 12-, 96-, 384- and 1536-well formats.
  • Polypropylene construction withstands robotic liquid handling, making it easier to run automated assays and increasing walk-away time.
  • Reservoir is compatible with most robotic arms, plate stackers (hotels), plate cranes, and platform configurations.
  • Reservoir volume is 300mL (345mL brim capacity), with molded-in graduations every 100mL.
  • Reservoir is nestable for easy automated stacking and handling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Dimensioni (L x P x A) 3,4 x 5 x 1,75in. (86 x 128 x 43 mm)
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio
Altezza (sistema imperiale) 1,75in.
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3,4in.
Lunghezza (sistema metrico) 86 mm
N. per custodia 40
N. per confezione 4
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 128 mm
Compatibilità piastre 96-Well Plates
Forma del fondo Convoluted
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.