Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi automatizzati monouso in polipropilene Nalgene™
Codice prodotto. 10466392
Cambia vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Convoluted
Piatto
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma del fondo Sterilità Dimensione della confezione
10466392 Piatto Non sterile pezzi 40
10723363 Piatto Sterili pezzi 40
10039511 Convoluted Non-sterile pezzi 40
10373582 Convoluted Sterile pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10466392 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 12001300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    283.00€ / pezzi 40
    Risparmia 108.00€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene è possibile aumentare l'automazione e l'efficienza delle analisi, disponibili in un formato compatibile con micropiastre standard da 300 ml.
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ è possibile ottimizzare i tempi degli operatori e l'efficienza delle analisi. Grazie al formato standard della micropiastra con volume di 300 ml e al design convoluto il volume morto è ridotto al minimo, mentre i deflettori riducono gli schizzi. La versione a fondo piatto è stata progettata per soddisfare un'ampia varietà di esigenze di analisi manuali e automatizzate.
  • Il design convoluto è più efficace con un formato a 96 pozzetti.
  • Il design a fondo piatto può essere utilizzato nei formati a uno, sei, 12, 96, 384 e 1536 pozzetti.
  • La struttura in polipropilene resiste alla manipolazione automatizzata dei liquidi, semplificando l'esecuzione di saggi automatizzati e aumentando il tempo di funzionamento non presidiato.
  • Il serbatoio è compatibile con la maggior parte dei bracci robotici, degli impilatori di piastre (contenitori), dei sollevatori per piastre e delle configurazioni di piattaforme.
  • Il volume del serbatoio è di 300 ml (capacità all'orlo di 345 ml), con graduazioni stampate in rilievo ogni 100 ml.
  • Il serbatoio è impilabile per facilitare le automazioni di impilamento e manipolazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 300 ml
Dimensioni (L x P x A) 3,4 x 5 x 1,75in. (86 x 128 x 43 mm)
Materiale Polipropilene
Sterilità Non sterile
Tipo Serbatoio
Altezza (sistema imperiale) 1,75in.
Altezza (sistema metrico) 43 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3,4in.
Lunghezza (sistema metrico) 86 mm
N. per custodia 40
N. per confezione 4
Larghezza (sistema imperiale) 5in.
Larghezza (sistema metrico) 128 mm
Compatibilità piastre Single, 6-Well Plates, 12-Well Plates, 96-Well Plates, 384-Well Plates, 1536-Well Plates
Forma del fondo Piatto
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.