Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi automatizzati monouso in polipropilene Nalgene™
Descrizione
Con i serbatoi monouso robotizzati in polipropilene Thermo Scientific™ Nalgene™ è possibile ottimizzare i tempi degli operatori e l'efficienza delle analisi. Grazie al formato standard della micropiastra con volume di 300 ml e al design convoluto il volume morto è ridotto al minimo, mentre i deflettori riducono gli schizzi. La versione a fondo piatto è stata progettata per soddisfare un'ampia varietà di esigenze di analisi manuali e automatizzate.
- Il design a fondo conico è più efficace con un formato a 96 pozzetti.
- Il design a fondo piatto può essere utilizzato con i formati a singolo, a sei, a 12, a 96, a 384 e a 1536 pozzetti.
- La struttura in polipropilene resiste alla gestione automatizzata dei liquidi, facilitando l'esecuzione automatica delle analisi e ottimizzando i tempi degli operatori.
- Serbatoio compatibile con la maggior parte dei bracci robotizzati, degli impilatori (alberghi), delle gru per le piastre e delle configurazioni di piattaforma.
- Il volume del serbatoio è di 300 ml (345 ml di capacità all'orlo), con graduazioni in rilievo ogni 100 ml.
- Il serbatoio si può annidare per facilitare l'impilaggio e la manipolazione automatizzati.
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Conforme alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Colore | Naturale |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 3,4 x 5 x 1,75in. (86 x 128 x 43 mm) |
| Materiale | Polipropilene |
| Sterilità | Sterili |
| Tipo | Serbatoio |
| Altezza (sistema imperiale) | 1,75in. |
| Altezza (sistema metrico) | 43 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3,4in. |
| Show More |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.