Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Double-Scale PMP Pharmaceutical Graduates
Codice prodotto. 12894781
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Limite di errore:
±1.8 mL
±3.4 mL
±4.8 mL
±9.0 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Limite di errore Dimensione della confezione
12894781 125 mL ±1.8 mL pezzi 12
12804791 250 mL ±3.4 mL pezzi 12
10294541 500 mL ±4.8 mL pezzi 8
12824791 1000 mL ±9.0 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12894781 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 36730004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    269.01€ / pezzi 12
    Risparmia 24.99€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 24-02-2027
Avoid breakage with transparent and shatterproof double-scale PMP pharmaceutical graduates. Lighter in weight than glass, they provide excellent chemical resistance.
Avoid breakage with transparent and shatterproof Thermo Scientific™ Nalgene™ Double-Scale PMP Pharmaceutical Graduates. Lighter in weight than glass, they provide excellent chemical resistance. They are graduated in ounces and milliliters with no meniscus to confuse readings.
  • Meet the requirement of ASTM E1094
  • Autoclavable (will affect accuracy)
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Limite di errore ±1.8 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Capacità 4 oz., 125 mL
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 2.39 in.
Diametro (sistema metrico) parte superiore 60.7 mm
Product Type Graduated Cylinder
Forma Conical
Tolleranza ±1.8 mL
Tipo Pharmaceutical Graduate
Descrizione Graduated Cylinder Pharmaceutical PMP 125mL
Bilancia Dual Scale mL and ounces
Tipo di base Hexagonal
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Altezza (sistema imperiale) 5.84 in.
Altezza (sistema metrico) 148.3 mm
Materiale PMP
Certificazione/Conformità ASTM E1094
Quantità 1/Pk., 12/Cs.