Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles with Control Dispensing Tip
Codice prodotto. 10181382
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
10181382 15 ml Assortiti pezzi 25
10632283 4 ml Assortiti pezzi 25
10396331 8 ml Bianco pezzi 25
10203202 8 ml Assortiti pezzi 25
10778281 15 ml Bianco pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10181382 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 27529050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.80€
    46.30€ / pezzi 25
    Risparmia 3.50€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flaconi contagocce che consentono di erogare ripetutamente i reagenti in modo accurato e rappresentano un'eccellente alternativa ai dispositivi di pipettaggio.
I flaconi contagocce Nalgene™ Thermo Scientific™ con puntale di erogazione consentono di erogare ripetutamente i reagenti. Queste bottiglie contagocce, un'alternativa eccellente ai dispositivi di pipettaggio, erogano gocce da 40μl (se si tratta di acqua; la viscosità influisce sulla dimensione delle gocce), una per volta. Caratterizzate da un'eccellente resistenza agli agenti chimici, queste bottiglie sono indicate per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche.
Features:
  • Contact-clear, natural, low-density polyethylene bottle for viewing content
  • Dropper control tip snaps into place for a secure fit
  • Dispensing tip and closures included; chose white or multi-colored closures
  • Leakproof†/Transparent
Ordering Information:
This product comes in a case of 25.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Colore Trasparente
Materiale LDPE
N. per custodia 25
N. per confezione 25
Colore chiusura Assortiti
Closure Included Sì
Dropper Capacity 15 mL
Drop Size μ
Altezza (sistema metrico) 74.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.96 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.93 in.
Dimensione chiusura 15-415 mm
Diametro (sistema metrico) 24.5 mm
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Forma Rotondo
Product Type Dropping Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.