Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dropper Bottles with Control Dispensing Tip
Descrizione
I flaconi contagocce Nalgene™ Thermo Scientific™ con puntale di erogazione consentono di erogare ripetutamente i reagenti. Queste bottiglie contagocce, un'alternativa eccellente ai dispositivi di pipettaggio, erogano gocce da 40μl (se si tratta di acqua; la viscosità influisce sulla dimensione delle gocce), una per volta. Caratterizzate da un'eccellente resistenza agli agenti chimici, queste bottiglie sono indicate per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche.
- Contact-clear, natural, low-density polyethylene bottle for viewing content
- Dropper control tip snaps into place for a secure fit
- Dispensing tip and closures included; chose white or multi-colored closures
- Leakproof†/Transparent
Ordering Information:
This product comes in a case of 25.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.27 oz. |
| Colore | Translucent |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 25 |
| N. per confezione | 25 |
| Colore chiusura | Assortiti |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485:2003 |
| Closure Included | Sì |
| Dropper Capacity | 8 mL |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.