Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Filling/Venting Closures
Codice prodotto. 10350911
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
53 mm
83 mm
Diametro (sistema imperiale) interno tubo:
1/2 in.
1/4 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo:
6.35 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Diametro (sistema imperiale) interno tubo Diametro sistema metrico) interno tubo Dimensione della confezione
10350911 83 mm 1/2 in. 12.7 mm Pezzo
10589032 53 mm 1/4 in. 6.35 mm Pezzo
10686941 83 mm 1/4 in. 6.35 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10350911 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21620830
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tappi di riempimento/sfiato in polipropilene per creare soluzioni di trattamento asettiche per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento dei liquidi di laboratorio.
Tappi di riempimento/sfiato in polipropilene per creare soluzioni di trattamento asettiche per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento dei liquidi di laboratorio in Nalgene™ Thermo Scientific™. Compatibili con i componenti di trasferimento dei fluidi aggiuntivi, come ad esempio connettori e filtri per lo sfiato d'aria, queste chiusure a 3porte sono disponibili per l'utilizzo con i flaconi e le taniche di Nalgene con chiusure 53 B o 83B, inclusi i tubi in silicone polimerizzato al platino di lunghezza predefinita per una facile personalizzazione di flaconi e taniche.
Caratteristiche:
  • Le chiusure sterilizzabili in autoclave sono progettate specificamente in modo da combaciare con la maggior parte dei flaconi e delle taniche Nalgene
  • I sistemi a tenuta ermetica† offrono il trattamento sicuro e asettico di prodotti di valore rispetto al travaso
Comprende:
Tubo Nalgene in silicone polimerizzato al platino 50 e tappo di sfiato in TPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 83 mm
Descrizione Chiusura a 3 porte
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 1/2 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 12.7 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglie e damigiane Nalgene con chiusure 83B
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 cm
Materiale Polipropilene, guarnizione in TPE, tappi porte in TPE, tubi in silicone polimerizzato al platino, Platinum-cured Silicone, TPE, Platinum-cured Silicone
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Closure
† Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti di acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.