Learn More
Thermo Scientific™ Bottiglia fluorurata per solventi di lavaggio in HDPE Nalgene™
Descrizione
È possibile eliminare il rischio di perdite con i flaconi di lavaggio solvente Thermo Scientific™ Nalgene™ in HDPE fluorinato, che tengono il solvente nella bottiglia. Grazie a una bassa permeabilità e a un'eccellente resistenza chimica a molti solventi organici, questi flaconi in polietilene ad alta densità sono utili in un intervallo di temperature compreso tra 0° e 90 °C. I flaconi sono progettati per l'erogazione dall'estremità superiore attraverso una chiusura e uno stelo fusi in unico pezzo, per ottenere un flusso uniforme e† a tenuta ermetica. Il puntale è sagomato in modo da erogare un flusso dritto con controllo e precisione e può essere tagliato per aumentare la portata. L'innesto preciso del tubo di estrazione e della chiusura impedisce la separazione quando si comprime il flacone.
- Tubo di estrazione in polipropilene
- Flacone di lavaggio traslucido in HDPE fluorinato con tappo in polipropilene e stelo di colore rosso
- Scritta rossa brillante serigrafata sul flacone “Solvent Wash Bottle” per una semplice identificazione e per evitare confusione
- Bassa permeabilità ed eccellente resistenza chimica a molti solventi organici utilizzati per le analisi HPLC, TLC e la gas-cromatografia
- Utile in un intervallo di temperature compreso tra 0° e 90 °C (da 32° a 194 °F)
- Imboccatura larga progettata per semplificare le operazioni di riempimento
- A tenuta ermetica†
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Bottiglia fluorurata per solventi di lavaggio |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 24 |
| N. per confezione | 2 |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |