Learn More
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
Descrizione
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche. Queste provette sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio di materiali genomici di alto valore fino a temperature di azoto liquido in fase vapore.
Features:
- Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
- Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
- External threading enhances aseptic technique
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- System 100 tubes offer a more dense storage option (10x10) to save precious storage space
- Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
- Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.5 in. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Forma del fondo | Profilo conico |
| Materiale | Polypropylene |
| Stile filo | Esterna |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.87 in. |
| Imballaggio | 500 Tubes |
| Quantità | 500/Cs. |
| Vedi altri risultati |