Learn More
Thermo Scientific™ Provette criogeniche per conservazione a lungo termine e impieghi generici Nalgene™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11385644
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1,0 ml
1.2 ml
1.5 ml
2 ml
5,0 ml
15 ml
Sterilità:
Non-sterile
Prodotto sterile
Sterile
Imballaggio:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
75 Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 75
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
11385644 1.5 ml Sterile 500 Tubes pezzi 500
11375644 1,0 ml Sterile 500 Tubes pezzi 500
11740573 1.2 ml Sterile 500 Tubes pezzi 500
10344691 2 ml Sterile 500 Tubes pezzi 25
11750573 2 ml Sterile 500 Tubes pezzi 500
11365644 5,0 ml Sterile 250 Tubes pezzi 250
10664321 15 ml Sterile 75 Tubes pezzi 75
10199850 1.2 ml Non-sterile 1000 Tubes pezzi 1000
10731432 2 ml Prodotto sterile 1000 Tubes pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Codice prodotto. 11385644 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50001020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    422.10€ / pezzi 500
    Risparmia 142.90€
    25% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Non conservare in azoto in fase liquida senza i tubi CryoFlex
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche e sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio.
Le provette criogeniche per la conservazione generica a lungo termine Thermo Scientific™ Nalgene™ con filettatura esterna ottimizzano le tecniche asettiche. Queste provette sono ideali per la ricerca e la conservazione generica in laboratorio di materiali genomici di alto valore fino a temperature di azoto liquido in fase vapore.
Features:
  • Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
  • Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
  • External threading enhances aseptic technique
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • System 100 tubes offer a more dense storage option (10x10) to save precious storage space
  • Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
  • Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.46 in.
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Forma del fondo Profilo conico
Materiale Polypropylene
Stile filo Esterna
Lunghezza (sistema imperiale) 1.87 in.
Imballaggio 500 Tubes
Quantità 25/Pk., 500/Cs.
Stile SYSTEM 100
Senza RNasi Sì
Linea di prodotti Nalgene
Sterilità Sterile
Graduated Yes
Anti rotazione Yes
Materiale chiusura Polypropylene
Capacità (sistema imperiale) 0.0507 oz.
Senza Dnasi Sì
Tipo di chiusura Polipropilene, filettata, con guarnizione in silicone
Stampato Sì
Diametro (sistema metrico) 11.684 mm
Product Type Cryogenic Screw Top