Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stainless Steel, Handle
Codice prodotto. 10623923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10623923 Each Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10623923 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 22290001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    42.90€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For Use With: 20 L Single Use Carboys
Easily transport fluids with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Handle for Single-Use Carboy, a stainless-steel handle that attaches to 20 L carboys. For use with Nalgene™ Sterile Single Use Carboy (Cat. No. 342889-0050).
  • Stainless-steel handle
  • For use with Nalgene™ Sterile Single Use Carboy (Cat. No. 342889-0050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Carboys, 20 L
Materiale Stainless Steel
N. per custodia 1 Ea.
Product Type Handle
Quantità Each
Workflow Step Upstream process solution storage. Upstream Validation