Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy-Duty Bottles with Closure: Lab Pack
Codice prodotto. 10606181
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 l
2 l
4 l
Dimensione chiusura:
53 B
53B
83B
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10606181 4 l 83B Pezzo
10781421 1 l 53B pezzi 6
10791421 2 l 53 B pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10606181 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21254000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    41.67€ / pezzi 1
    Risparmia 2.93€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conservazione e trasporto di sostanze chimiche liquide o secche con questi flaconi a pareti spesse e con imboccatura larga appositamente progettati per impieghi in condizioni molto difficili.
Per la conservazione e il trasporto di liquidi o sostanze chimiche secche, utilizzare questi grandi flaconi in HDPE a pareti spesse e imboccatura larga con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ per impieghi pesanti, appositamente progettati per un uso molto intensivo. Da utilizzare come serbatoi e contenitori di scarico nelle strumentazioni automatiche.
  • White polypropylene linerless closures are leakproof†
Includes:
White polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 128 once, 4 l
Capacità (sistema metrico) 4 l
Colore Incolore
Descrizione Bottiglie per impieghi gravosi
Diametro (sistema metrico) interno collo 65 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 6
N. per confezione 1
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 338 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.89 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 83B
Diametro (sistema metrico) 155 mm
Tipo di chiusura Screw Closure (Assembled)
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 128 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Heavy-duty Bottle
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.