Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Heavy-Duty Bottles with Closure: Lab Pack
Descrizione
Per la conservazione e il trasporto di liquidi o sostanze chimiche secche, utilizzare questi grandi flaconi in HDPE a pareti spesse e imboccatura larga con tappo Thermo Scientific™ Nalgene™ per impieghi pesanti, appositamente progettati per un uso molto intensivo. Da utilizzare come serbatoi e contenitori di scarico nelle strumentazioni automatiche.
- White polypropylene linerless closures are leakproof†
Includes:
White polypropylene screw caps
Specifica
Specifica
| Capacità | 32 once, 1 l |
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Colore | Incolore |
| Descrizione | Bottiglie per impieghi gravosi |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 39 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 24 |
| N. per confezione | 6 |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.