Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE High-Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials: Nonsterile
Enable rapid identification by using these high profile closures with color coders. Offered in a variety of colors, closures have no O-ring to fall out or contaminate contents.
129.00€ - 296.00€
Specifica
Descrizione Chiusure ad alto profilo con codifica a colori per flaconi Micro Packaging
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 1000
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10120853
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0110
Trasparente
129.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10631294
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0111
Bianco
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10641294
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0112
Giallo
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10485313
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0113
Orange
296.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10179742
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0114
Verde
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10282903
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0115
Rosso
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10242953
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0116
Blu
296.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11344525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0117
Gold
275.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10028822
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0118
Viola
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10786743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-0119
Naturale
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10796743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-1110
Teal
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11374525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-5110
Light Tan
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11384525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-5114
Verde chiaro
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11394525
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-5116
Azzurro
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11304535
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
362830-5118
Light Purple
277.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enable rapid identification by using Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE High Profile Closures with Color Coders for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures have no O-ring to fall out or contaminate contents. Color-coded inserts are free of toxic heavy metals and do not come in contact with vial contents. Vials and closures are pressure-tested together at 7.5psig.
Features:
  • High Density Polyethylene
  • Threaded, screw closure
  • Noncytotoxic, nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Leakproof† when used with Nalgene Micro Packaging Vials
Ordering Information:
Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1000 per case. Order nonsterile vials separately (Cat. Nos. 362800, 362805).
Specifica
Specifica
Chiusure ad alto profilo con codifica a colori per flaconi Micro Packaging
HDPE
1000
Nalgene
Screw Cap
Prodotto in conformità ai requisiti di qualità ISO 13485:2003. Chiusure e flaconi Micro Packaging so
11 mm
11 mm
Non-sterile
500
HDPE
500 Bag, 1000 Cs.
Closure
Documenti
Product Certifications
† The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.