Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE Funnels
Codice prodotto. 10692672
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
101 mm
152 mm
252 mm
Capacità (sistema metrico):
254 ml
777 ml
3684 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10692672 152 mm 777 ml Pezzo
10798861 101 mm 254 ml pezzi 2
10419572 252 mm 3684 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692672 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 42600060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.35€
    24.58€ / pezzi 1
    Risparmia 2.77€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Avoid breakage and corrosion with these heavy-duty funnels, the toughest large funnels available.
Avoid breakage and corrosion with Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty LDPE Funnels, the toughest large funnels available. Lighter weight than glass or metal funnels, these low density polyethylene funnels provide you with long-term use and are a valuble asset to lab safety programs.
  • Durable large funnels are designed for heavy-duty use
  • Rigid construction, ideal for vacuum filtration, larger sizes have ribs and a tab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 152 mm
Capacità (sistema metrico) 777 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 15 mm
Materiale LDPE
Altezza (sistema metrico) 196 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Funnel Heavy-Duty LDPE 6 inch
Lunghezza (sistema metrico) gambo 76 mm
Quantità 1/Pk.; 12/Cs.