Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO Vacuum Bottles with Closure: Lab Pack
Descrizione
Bottiglie per vuoto PPCO per impieghi gravosi Nalgene™ Thermo Scientific™, per mantenere il vuoto completo per un massimo di 24 ore. Ideali per applicazioni gravose nei laboratori di biotecnologia, queste bottiglie a pareti spesse sono in grado di sopportare applicazioni con vuoto a temperatura ambiente. Da utilizzare come flacone aspiratore o come contenitore sterilizzabile in autoclave per le attività di sviluppo nelle applicazioni di coltura cellulare.
Features:
- Polypropylene copolymer
- Large size
- Wide mouth
- Chemical resistant
- Rugged 53B and 83B caps with TPE gaskets
Note: Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Includes: Polypropylene closures with gasket
Compatible with: Use with fill/vent closure system (2162 sold separately)
Specifica
Specifica
| Capacità | 128 once, 4 l |
| Capacità (sistema metrico) | 4 l |
| Colore | Incolore |
| Descrizione | Bottiglie da vuoto per impieghi gravosi |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 65 mm |
| Materiale | Copolimero di polipropilene (PPCO) |
| N. per custodia | 6 |
| N. per confezione | 1 |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Bianco |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.