Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty PPCO Vacuum Bottles with Closure: Lab Pack
Codice prodotto. 10411601
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
1 l
2 l
4 l
5 l
Dimensione chiusura:
53 B
53B
83B
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10411601 2 l 53B pezzi 2
10468802 250 ml 53 B pezzi 6
10045260 1 l 53B pezzi 6
10196780 4 l 83B Pezzo
10515733 5 l 83B Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10411601 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21262000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.48€
    74.17€ / pezzi 2
    Risparmia 8.31€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bottiglie per vuoto PPCO per impieghi gravosi Nalgene™ Thermo Scientific™, per mantenere il vuoto completo per un massimo di 24 ore. Ideali per applicazioni gravose nei laboratori di biotecnologia.
Bottiglie per vuoto PPCO per impieghi gravosi Nalgene™ Thermo Scientific™, per mantenere il vuoto completo per un massimo di 24 ore. Ideali per applicazioni gravose nei laboratori di biotecnologia, queste bottiglie a pareti spesse sono in grado di sopportare applicazioni con vuoto a temperatura ambiente. Da utilizzare come flacone aspiratore o come contenitore sterilizzabile in autoclave per le attività di sviluppo nelle applicazioni di coltura cellulare.
Caratteristiche:
  • Copolimero in polipropilene
  • Grandi dimensioni
  • Imboccatura larga
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Tappi 53B e 83B con guarnizioni in TPE
Nota: Svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio.
Comprende: Tappi in polipropilene con guarnizione
Compatibile con: Utilizzare con il sistema di chiusura di riempimento/sfiato (2162 venduto separatamente)
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 64 once, 2 l
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Incolore
Descrizione Bottiglie da vuoto per impieghi gravosi
Diametro (sistema metrico) interno collo 39 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per custodia 12
N. per confezione 2
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 53B
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.89 in.
Rivestimento interno chiusura TPE
Materiale chiusura Polipropilene (PP) con guarnizioni in TPE
Dimensione chiusura 53B
Diametro (sistema metrico) 119 mm
Tipo di chiusura Screw Closure (Assembled)
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Monouso Single-use
Product Type Heavy-duty Bottle
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per due minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni superiori a 100 mm che, dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti, non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.