Learn More
Thermo Scientific™ Taccuini da laboratorio con fogli di carta standard Nalgene™
Codice prodotto. 11827363
Cambia vista
Click to view available options
Size:
A4
A4; righe da 5 mm
Formato lettera
Formato lettera; 3 righe orizzontali per pollice
Colore coperchio:
Bordeaux
Verde foresta
Rigata:
Grid
Sì
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Colore coperchio Rigata Dimensione della confezione
11827363 A4 Verde foresta Grid pezzi 6
12832849 Formato lettera Verde foresta Grid pezzi 6
10285731 Formato lettera; 3 righe orizzontali per pollice Bordeaux Sì Pezzo
11399544 A4; righe da 5 mm Bordeaux Sì Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11827363 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63013000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    232.01€ / pezzi 6
    Risparmia 21.99€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Registrazione della documentazione necessaria per garantire la protezione dei brevetti. Questi registri di laboratorio sono caratterizzati da 96 pagine a righe orizzontali o a quadretti.
I registri da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™ sono l'ideale per registrare la documentazione necessaria a garantire la protezione dei brevetti. Questi registri di laboratorio a copertina rigida sono caratterizzati da 96 pagine in carta cucite in modo permanente a righe orizzontali o a quadretti. Le pagine comprendono gli spazi per le date e le firme. I registri includono istruzioni per la conservazione di record, un sommario e una pagina per il rilascio dei contenuti. La copertina è impermeabile (le pagine no).
Caratteristiche
  • Spazi per le date, la firma dell'operatore e del testimone per la protezione dei brevetti
  • Possibilità di scelta tra la versione con copertina verde scura con griglia verde da 0.25″ (6 mm) o quella con la copertina rosso scuro con righe orizzontali
  • Formato delle pagine: Letter (8.5 × 11″) o A4 (8.75 × 11.25″)
  • Impaginato e rilegato in modo permanente per la sicurezza e la tracciabilità dei dati
Comprende:
Istruzioni per la registrazione, pagina per il rilascio e per il sommario.
Nota:
le pagine non sono impermeabili.
.
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rigata Grid
Width (English) Page 11.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 8.75 pollici
Colore coperchio Verde foresta
Materiale coperchio Polietilene
Descrizione Quaderni da laboratorio A4 con quadretti 21.0 x 29.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) pagina 222 mm
Larghezza (sistema metrico) pagina 285.7 mm
Grid Type 0.20 in. (5 mm)
Quantità 1/Pk., 6/Cs.
Size A4