Learn More
Thermo Scientific™ Taccuini da laboratorio con fogli di carta standard Nalgene™
Codice prodotto. 12832849
Cambia vista
Click to view available options
Size:
A4
A4; righe da 5 mm
Formato lettera
Formato lettera; 3 righe orizzontali per pollice
Colore coperchio:
Bordeaux
Verde foresta
Rigata:
Grid
Sì
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Colore coperchio Rigata Dimensione della confezione
12832849 Formato lettera Verde foresta Grid pezzi 6
10285731 Formato lettera; 3 righe orizzontali per pollice Bordeaux Sì Pezzo
11827363 A4 Verde foresta Grid pezzi 6
11399544 A4; righe da 5 mm Bordeaux Sì Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12832849 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 63011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00€
    178.20€ / pezzi 6
    Risparmia 44.80€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Registrazione della documentazione necessaria per garantire la protezione dei brevetti. Questi registri di laboratorio sono caratterizzati da 96 pagine a righe orizzontali o a quadretti.
I registri da laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™ sono l'ideale per registrare la documentazione necessaria a garantire la protezione dei brevetti. Questi registri di laboratorio a copertina rigida sono caratterizzati da 96 pagine in carta cucite in modo permanente a righe orizzontali o a quadretti. Le pagine comprendono gli spazi per le date e le firme. I registri includono istruzioni per la conservazione di record, un sommario e una pagina per il rilascio dei contenuti. La copertina è impermeabile (le pagine no).
Features:
  • Spaces for dates, signature of worker and witness for patent protection
  • Choose forest green cover with 0.25″ (6mm) green grid or burgundy cover with horizontal lines
  • Page size: Letter (8.5 × 11″) or A4 (8.75 × 11.25″)
  • Permanently bound and paginated for data security and traceability
Includes:
Instructions for keeping records, page for issuing book, and table of contents.
Note:
Pages are not waterproof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rigata Grid
Width (English) Page 11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 8.5 in.
Colore coperchio Verde foresta
Materiale coperchio Polietilene
Descrizione Lab Notebook Paper
Lunghezza (sistema metrico) pagina 216 mm
Larghezza (sistema metrico) pagina 279 mm
Grid Type 0.25 in. (6 mm)
Quantità 1/Pk., 6/Cs.
Size Formato lettera