Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large HDPE Funnels
Codice prodotto. 10788681
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
201 mm
258 mm
Capacità (sistema metrico):
1.9 l
4.06 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10788681 201 mm 1.9 l Pezzo
10122591 258 mm 4.06 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10788681 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 42620080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.55€
    23.00€ / pezzi 1
    Risparmia 2.55€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Choose a safer alternative to glass with this shatterproof funnel, featuring external and internal ribbing for air release.
Replace glass and metal lab funnels with Thermo Scientific™ Nalgene™ Large HDPE Funnel, featuring external and internal ribbing for air release. These funnels are chemically resistant to a wide variety of lab chemicals and reagents and are both shatterproof and dentproof making them a valuble asset to lab safety programs.
  • Il polietilene ad alta densità è infrangibile e ciò lo rende un affidabile strumento a lungo termine per il laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 201 mm
Capacità (sistema metrico) 1.9 l
Diametro (sistema metrico) gambo 89 mm
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 245 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Funnel Large HDPE 203mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo 89 mm
Quantità 1/Pk.; 6/Cs.