Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Polypropylene Sterilizing Pans
Codice prodotto. 10791591
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9.5 l
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10791591 20 l Pezzo
10586922 9.5 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10791591 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 69000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    81.01€ / pezzi 1
    Risparmia 15.99€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dry and sterilize instruments and labware with these large, polypropylene sterilizing pans, featuring rolled edges for extra stiffness and molded-in handles for easy carrying.
These autoclavable pans are also useful for collecting and washing soiled lab equipment. Pans feature rolled edges for extra stiffness and molded-in handles for easy carrying.
  • Pans are tapered for nesting to save space
  • Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 l
Dimensioni (L x P x A) 21.375 x 17.125 x 5.125 in.
Descrizione Le bacinelle per sterilizzazione sono utili per l'asciugatura e la sterilizzazione di strumenti e materiale da laboratorio oltre che per la raccolta e il lavaggio di apparecchiature da laboratorio sporche
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Lunghezza (sistema metrico) 543 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Sterilizing Pan
Larghezza (sistema metrico) 435 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 21.375 in.
N. per confezione 1
Altezza (sistema imperiale) 5.125 in.
N. per custodia 6
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 17.125 in.