Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi quadrati grandi Nalgene™ in HDPE con imboccatura larga e tappo
Codice prodotto. 10481371
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10481371 4 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10481371 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21230010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flacone quadrato a imboccatura larga in HDPE per la raccolta, la conservazione e il trasporto di sostanze chimiche secche e di campioni ambientali.
Collect, store and transport dry chemicals and environmental samples with Thermo Scientific™ Nalgene™ Large Square Wide-Mouth HDPE Bottle with Closure. Molded-in handgrips provide greater convenience and safety when pouring.
  • Useful for collecting, storing and transporting dry chemicals, environmental samples, reagents and distilled water
  • Good for freezing to -100°C (-148°F)
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols
  • Square shape saves space, handles easily
  • Wide mouth gives easy access
  • Polypropylene cap included
  • Not liquid leakproof
  • Bottle and Carton are readily recyclable in most communities
  • Manufactured from non-toxic materials
Recycling Information:
Nalgene reusable HDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually.  Nalgene HDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene HDPE bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 l
Capacità (sistema imperiale) 1 galloni
Colore Naturale, traslucido
Descrizione Bottiglia quadrata grande a imboccatura larga
Diametro (sistema imperiale) 5.6 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 89 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 1
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Bianco
Certificazione/Conformità USP Class VI; FDA - 21 CFR
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 292 mm
Product Type Wide Mouth Bottle (Large)
Larghezza (sistema imperiale) 5.66 in.
Altezza (sistema imperiale) 11.5 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 100 mm
Diametro (sistema metrico) 142 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite
Erogazione attraverso la chiusura No