Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi in HDPE grandi a imboccatura larga Nalgene™ con tappo
Codice prodotto. 10176590
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10176590 4 l Pezzo
10074810 2 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10176590 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21200010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.52€
    24.17€ / pezzi 1
    Risparmia 3.35€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Add to basket
I flaconi in HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ a imboccatura larga con tappo sono ideali per un'ampia gamma di usi in laboratorio e sul campo, inclusi conservazione di prodotti chimici secchi o di campioni di acqua.
Con i grandi flaconi in HDPE a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ con tappo è possibile eseguire un'ampia gamma di applicazioni, sul campo e in laboratorio, che prevedano la conservazione di sostanze chimiche a secco e il campionamento di acqua. Questi contenitori in polietilene ad alta densità sono idonei per l'uso in congelatore a -100 °C (-148 °F). L'HDPE resistente ai prodotti chimici è compatibile con un'ampia gamma di reagenti da laboratorio.
Caratteristiche
  • L'eccellente resistenza chimica alla maggior parte di acidi, basi e alcool garantisce la versatilità dei flaconi.
  • Possono essere utilizzati in congelatore fino a -100°C (-148°F) per la conservazione a lungo termine
  • Il tappo non rivestito internamente chiude il flacone senza un rivestimento che potrebbe piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
  • Questo flacone non è a tenuta† per i liquidi
Comprende:
Tappi a vite in polipropilene da 100 mm
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupport@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 1 galloni, 4 l
Capacità (sistema metrico) 4 l
Colore Incolore
Descrizione Bottiglia grande a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 89 mm
Materiale HDPE
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 1/Pk., 6/Cs.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 100 mm
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 288 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.02 in.
Altezza (sistema imperiale) 10.98 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 100 mm
Diametro (sistema metrico) 153 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Capacità (sistema imperiale) 1 gal.
Forma Round
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Monouso Reusable
Product Type Wide Mouth Bottle
Show More Show Less
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente a utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccolo di 100 mm, dopo che sono stati riempiti con acqua, capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm dopo che sono stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. Nota: questi test, se eseguiti con altri liquidi, potrebbero non produrre gli stessi risultati. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta a temperatura e pressione ambiente quando utilizzati con gli appositi tappi Nalgene.