Learn More
Thermo Scientific™ Flaconi grandi Nalgene™ in PPCO a imboccatura larga con chiusura
Codice prodotto. 10508272
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 l
4 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10508272 2 l Pezzo
10370671 4 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10508272 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21210005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    19.67€ / pezzi 1
    Risparmia 3.73€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I flaconi a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ in PPCO con tappi di grandi dimensioni consentono di accedere agevolmente al contenuto.
I flaconi a imboccatura larga Thermo Scientific™ Nalgene™ in PPCO con tappi di grandi dimensioni consentono di accedere agevolmente al contenuto. Questi flaconi in copolimero di polipropilene sono espressamente ideati per applicazioni di autoclavaggio con volumi elevati.
Caratteristiche:
  • l'eccellente resistenza alle sostanze chimiche rende questo flacone indicato per numerosi impieghi in laboratorio o sul campo
  • Il tappo non rivestito internamente consente di chiudere il flacone senza l'uso di un rivestimento che potrebbe piegarsi, causare perdite e contaminare le soluzioni
Include:
tappi a vite in polipropilene da 100 mm bianchi
Nota:
svitare completamente o rimuovere il tappo prima di procedere con l'autoclavaggio. Questo flacone non è a tenuta† di liquido
Garanzia: 90 giorni. Per informazioni sui termini di garanzia, contattare l'assistenza tecnica all'indirizzo technicalsupportthermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 0.5 galloni, 2 l
Capacità (sistema metrico) 2 l
Colore Incolore
Descrizione Bottiglia grande a imboccatura larga
Diametro (sistema metrico) interno collo 89 mm
Materiale Copolimero di polipropilene (PPCO)
N. per confezione 1
Sterilità Non sterile
Colore chiusura White
Finitura collo 100 mm
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 244 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.73 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Rivestimento interno chiusura Senza rivestimento interno
Materiale chiusura Polipropilene (PP)
Dimensione chiusura 100 mm
Diametro (sistema metrico) 120 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.5 galloni
Forma Round
Certificazione/Conformità Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Product Type Wide Mouth Bottle
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione. † Il termine a tenuta ermetica viene associato ai prodotti Thermo Scientific Nalgene in grado di soddisfare i seguenti criteri: a) Sistemi di chiusura di flaconi/matracci/imbuti con chiusure più piccole di 100 mm che, dopo essere stati riempiti con acqua e capovolti, abbiano resistito a una pressione dell'aria di 2 psig per 2 minuti senza lasciare fuoriuscire l'acqua. b) Sistemi di chiusura di flaconi/imbuti/matracci di dimensioni maggiori di 100 mm che dopo essere stati riempiti d'acqua e capovolti per 15 minuti non abbiano lasciato fuoriuscire l'acqua. Nota: gli stessi test, con altri liquidi, potrebbero dare risultati diversi. Per garantire un uso sicuro, si consiglia ai clienti di testare i flaconi e i tappi Thermo Scientific Nalgene nelle condizioni previste per l'impiego. I prodotti Thermo Scientific Nalgene sono a tenuta quando impiegati a temperatura e pressione ambiente e utilizzati con le relative chiusure Nalgene.